Tlačiť
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate, n-Octyl gallate
L06081.14 L06081.22
L06081.14EA 78.11 EUR
L06081.14 L06081.22
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 1034-01-1 Molecular Formula: C15H22O5 Formula Weight: 282.34 Melting Point: 96-102° Beilstein Reference: 2132305
Vzorec: C₁₅H₂₂O₅
Mw: 282.34
Teplota tavenia: 96…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002197
Číslo CAS: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0