Tlačiť
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
L05926.18 L05926.30
L05926.18EA 68.1 EUR
L05926.18 L05926.30
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 99-24-1 Molecular Formula: C8H8O5 Formula Weight: 184.15 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 2113180 Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00002194
Vzorec: C₈H₈O₅
Mw: 184.15
Teplota varu: 450
Teplota tavenia: 198…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002194
Číslo CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366