Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
L05926.18
L05926.30
L05926.18EA
68.1
EUR
L05926.18
L05926.30
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 99-24-1
Molecular Formula: C8H8O5
Formula Weight: 184.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 2113180
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00002194
Vzorec:
C₈H₈O₅ Mw: 184.15 Teplota varu: 450 Teplota tavenia: 198…203 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002194 Číslo CAS: 99-24-1 EINECS: 202-741-7 Merck Index: 13,04366 |