Tlačiť
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 59.28 EUR
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₅
Mw: 184.15
Teplota varu: 450
Teplota tavenia: 199…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002194
Číslo CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %