Tlačiť
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
279931000 279935000
ACRO279931000EA 92.53 EUR
ACRO279931000 ACRO279935000
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Mw: 198.18
Teplota tavenia: 151…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016430
Číslo CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %