Tlačiť
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12305.06 A12305.14 A12305.22
A12305.06EA 52.47 EUR
A12305.06 A12305.14 A12305.22
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 3147-39-5 Molecular Formula: C8H8O5 Formula Weight: 184.15 Melting Point: 175-179° Beilstein Reference: 2837819
Vzorec: C₈H₈O₅
Mw: 184.15
Teplota tavenia: 175…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013969
Číslo CAS: 3147-39-5
EINECS: 221-566-7