Tlačiť
Benzamidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
12072-50G 12072-10G
SIAL12072-50GEA 1019.66 EUR
SIAL12072-50G SIAL12072-10G
Benzamidine, Sigma-Aldrich®
Benzamidine
Vzorec: C₇H₈N₂
Číslo MDL: MFCD00042826
Číslo CAS: 618-39-3
EINECS: 210-546-3