Tlačiť
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
L08801.09 L08801.18 L08801.04
L08801.09EA 164.06 EUR
L08801.09 L08801.18 L08801.04
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 7368-78-7 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 32-37° Boiling Point: 129-132°/12mm Beilstein Reference: 2045286 MDL No.: MFCD00051937
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Teplota varu: 129…132 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 32…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051937
Číslo CAS: 7368-78-7