Tlačiť
2-Bromo-6-methoxyphenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25535.03 B25535.06 B25535.14
B25535.03EA 60.17 EUR
B25535.03 B25535.06 B25535.14
2-Bromo-6-methoxyphenol ≥98%
2-Bromo-6-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 28165-49-3 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD08146628
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08146628
Číslo CAS: 28165-49-3