Tlačiť
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26529.06 H26529.14
H26529.06EA 35.66 EUR
H26529.06 H26529.14
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 7693-52-9 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00082540
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082540
Číslo CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4