2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27326.14
H27326.06
H27326.14EA
407.54
EUR
H27326.14
H27326.06
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
2-Bromo-6-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 13073-25-1
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD02683216
Vzorec:
C₆H₄BrNO₃ Teplota tavenia: 66…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02683216 Číslo CAS: 13073-25-1 |