Tlačiť
4-Bromoisophthalic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13152.06 A13152.14 A13152.22
A13152.06EA 100.68 EUR
A13152.06 A13152.14 A13152.22
4-Bromoisophthalic acid 96%
4-Bromoisophthalic acid
Purity: 96% CAS No.: 6939-93-1 Molecular Formula: C8H5BrO4 Formula Weight: 245.03 Melting Point: 296-302° Beilstein Reference: 1959392
Vzorec: C₈H₅BrO₄
Teplota tavenia: 296…302 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002404
Číslo CAS: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3