Tlačiť
Penicillin G sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
MQ200
P3032-1MU P3032-100MU P3032-10MU P3032-25MU
SIALP3032-1MUEA 34.37 EUR
SIALP3032-1MU SIALP3032-100MU SIALP3032-10MU SIALP3032-25MU
Penicillin G sodium salt, Sigma-Aldrich®
Penicillin G sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Mw: 356.38
Teplota tavenia: 255
Hustota: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069666
Číslo CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2