Tlačiť
4-Phenylmorpholine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 65.78 EUR
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phenylmorpholine for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Teplota varu: 268 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51…54 °C
Hustota: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006166
Číslo CAS: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C