Tlačiť
MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M9381-100G M9381-1KG M9381-250G M9381-25G M9381-50KG M9381-5KG
SIALM9381-100GEA 293.22 EUR
SIALM9381-100G SIALM9381-1KG SIALM9381-250G SIALM9381-25G SIALM9381-50KG SIALM9381-5KG
MOPS-Na, Sigma-Aldrich®
MOPS-Na
Vzorec: C₇H₁₄NNaO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064350
Číslo CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3