Tlačiť
MOPS-Na ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
A17214.14 A17214.22 A17214.36
A17214.14EA 50.87 EUR
A17214.14 A17214.22 A17214.36
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
Purity: 98% CAS No.: 71119-22-7 Molecular Formula: C7H14NNaO4S Formula Weight: 231.25 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 260° dec. MDL No.: MFCD00064350
Vzorec: C₇H₁₄NNaO₄S
Mw: 231.25
Teplota tavenia: ∼ 260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064350
Číslo CAS: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3