Tlačiť
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M5057-100G M5057-25G
SIALM5057-100GEA 337.34 EUR
SIALM5057-100G SIALM5057-25G
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
Číslo MDL: MFCD00065473
Číslo CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2