Tlačiť
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: MES-Na
M-Clarity™ quality level = MQ400
M3885-100G M3885-25G
SIALM3885-100GEA 156.84 EUR
SIALM3885-100G SIALM3885-25G
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
Číslo MDL: MFCD00065473
Číslo CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2