Tlačiť
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
M3058-100G M3058-1KG M3058-25G M3058-500G
SIALM3058-100GEA 255.52 EUR
SIALM3058-100G SIALM3058-1KG SIALM3058-25G SIALM3058-500G
MES sodium salt, Sigma-Aldrich®
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
Číslo MDL: MFCD00065473
Číslo CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2