Tlačiť
MES
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 257.12 EUR
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
MES
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Teplota tavenia: 316 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006181
Číslo CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929