Tlačiť
MES, anhydrous ≥99%, high purity suitable for buffer solutions
Dodávateľ: VWR Chemicals
E183-100GEA 279.18 EUR
E183-100G E183-250G E183-500G
MES, anhydrous ≥99%, high purity suitable for buffer solutions
MES
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Teplota tavenia: 316 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006181
Číslo CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@290 nm (20%, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%