Tlačiť
Methyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269816-100G-K W269816-1KG-K
SIALW269816-100G-KEA 246.34 EUR
SIALW269816-100G-K SIALW269816-1KG-K
Methyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Methyl cinnamate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008458
Číslo CAS: 103-26-4
EINECS: 203-093-8