Tlačiť
Methyl cinnamate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
279760050 279765000
ACRO279760050EA 29.32 EUR
ACRO279760050 ACRO279765000
Methyl cinnamate 98%
Methyl cinnamate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19 g/mol
Teplota tavenia: 33.5…36 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00008458
Číslo CAS: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33.5 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g