Tlačiť
Allyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
377430-100G 377430-500G 377430-5G
SIAL377430-100GEA 50.14 EUR
SIAL377430-100G SIAL377430-500G SIAL377430-5G
Allyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Allyl isothiocyanate
Vzorec: C₄H₅NS
Teplota varu: 148 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004822
Číslo CAS: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
OSN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00292