Tlačiť
Dibutylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Maleic acid dibutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
D47102-1L D47102-250ML
SIALD47102-1LEA 102.14 EUR
SIALD47102-1L SIALD47102-250ML
Dibutylmaleát, Sigma-Aldrich®
Dibutylmaleát
Vzorec: C₁₂H₂₀O₄
Mw: 228.29
Teplota varu: 280
Hustota: 0.9938 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009447
Číslo CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4