Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
337528-1L
337528-250ML
SIAL337528-1LEA
161.65
EUR
SIAL337528-1L
SIAL337528-250ML
Allyl bromide, Sigma-Aldrich®
Allyl bromide
Vzorec:
C₃H₅Br Teplota varu: 70 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –119 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –1 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000244 Číslo CAS: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 OSN: 1099 ADR: 3,I Merck Index: 13,00285 |