Tlačiť
Kyselina α-linolenová
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
90210-100 90210-250 90210-50
CAYM90210-100EA 62.98 EUR
CAYM90210-100 CAYM90210-250 CAYM90210-50
Kyselina α-linolenová
Kyselina α-linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
Teplota varu: 443 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –9,5 °C
Hustota: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065720
Číslo CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530