Tlačiť
Kyselina α-linolenová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 327.72 EUR
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
Kyselina α-linolenová 99%
Kyselina α-linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
Teplota varu: 230…232 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065720
Číslo CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %