Tlačiť
α-Linolenic acid methyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl linolenate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl Linolenate, Linolenic acid methyl ester, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl α-linolenate
368100010 368100050
ACRO368100010EA 251.1 EUR
ACRO368100010 ACRO368100050
α-Linolenic acid methyl ester 99%
α-Linolenic acid methyl ester
Vzorec: C₁₉H₃₂O₂
Teplota varu: 182 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0,895 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00135851
Číslo CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %