Tlačiť
α-Linolenic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
L2501-1G L2501-500MG L2501-5G
SIALL2501-1GEA 508.62 EUR
SIALL2501-1G SIALL2501-500MG SIALL2501-5G
α-Linolenic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
α-Linolenic acid ethyl ester
Vzorec: C₂₀H₃₄O₂
Teplota varu: 218 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8919 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD07371452
Číslo CAS: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6