Tlačiť
Dibenzyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
160407-10G 160407-50G
SIAL160407-10GEA 76.61 EUR
SIAL160407-10G SIAL160407-50G
Dibenzyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl malonate
Vzorec: C₁₇H₁₆O₄
Mw: 284.31
Teplota varu: 188
Hustota: 1.137 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004779
Číslo CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2