Tlačiť
Dibenzyl malonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 73 EUR
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Dibenzyl malonate 95%
Dibenzyl malonate
Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779
Vzorec: C₁₇H₁₆O₄
Teplota varu: 188 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,137
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004779
Číslo CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2