Tlačiť
2-Fenylethylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W285706-10KG-K W285706-1KG-K W285706-5KG-K
SIALW285706-10KG-KEA 342.56 EUR
SIALW285706-10KG-K SIALW285706-1KG-K SIALW285706-5KG-K
2-Fenylethylacetát, Sigma-Aldrich®
2-Fenylethylacetát
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 233 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008720
Číslo CAS: 103-45-7
EINECS: 203-113-5