Tlačiť
Fenylacetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Phenyl acetic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W287407-10KG-K W287407-1KG-K W287407-5KG-K
SIALW287407-10KG-KEA 1686.72 EUR
SIALW287407-10KG-K SIALW287407-1KG-K SIALW287407-5KG-K
Fenylacetaldehyd, Sigma-Aldrich®
Fenylacetaldehyd
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 33…34 °C
Hustota: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006993
Číslo CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419