Tlačiť
Fenylacetaldehyd 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phenyl acetic aldehyde
370911000 370915000
ACRO370911000EA 75.01 EUR
ACRO370911000 ACRO370915000
Fenylacetaldehyd 98% stabilised
Fenylacetaldehyd
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 33…34 °C
Hustota: 1,029 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006993
Číslo CAS: 122-78-1
EINECS: 204-574-5
Merck Index: 12,07419
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g