Tlačiť
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,3-Dimethylbutan-1-ol
H30194.09 H30194.18
H30194.09EA 135.58 EUR
H30194.09 H30194.18
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
3,3-Dimethyl-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 624-95-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Alcohol-like Melting Point: -60° Boiling Point: 142-143° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002928
Vzorec: C₆H₁₄O
Mw: 102.18
Teplota varu: 142…143 °C
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0.81
Teplota vzplanutia: 56 °C (133 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002928
Číslo CAS: 624-95-3
EINECS: 210-872-6
OSN: 1987
ADR: 3 III