Copper(II)-2-ethylhexanoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Ethylhexanoic acid copper (II) salt, Copper(II) 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid copper (II) salt, Copper bis(2-ethylhexanoate)
20539.09
20539.18
20539.09EA
102.54
EUR
20539.09
20539.18
Copper(II)-2-ethylhexanoate
Copper(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 149-11-1
Molecular Formula: C16H30CuO4
Formula Weight: 349.96
Physical Form: Powder/Lump
Appearance: Blue-green
Melting Point: 252° dec.
MDL No.: MFCD00015695
Vzorec:
C₁₆H₃₀CuO₄ Mw: 349.96 Teplota tavenia: 252 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015695 Číslo CAS: 149-11-1 EINECS: 205-731-0 |