Tlačiť
Copper(II)-2-ethylhexanoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Ethylhexanoic acid copper (II) salt, Copper(II) 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid copper (II) salt, Copper bis(2-ethylhexanoate)
20539.09 20539.18
20539.09EA 102.54 EUR
20539.09 20539.18
Copper(II)-2-ethylhexanoate
Copper(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 149-11-1 Molecular Formula: C16H30CuO4 Formula Weight: 349.96 Physical Form: Powder/Lump Appearance: Blue-green Melting Point: 252° dec. MDL No.: MFCD00015695
Vzorec: C₁₆H₃₀CuO₄
Mw: 349.96
Teplota tavenia: 252 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015695
Číslo CAS: 149-11-1
EINECS: 205-731-0