Tlačiť
Tin(II) 2-ethylhexanoate 95% (Sn basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23612.14 B23612.22
B23612.14EA 41.32 EUR
B23612.14 B23612.22
Tin(II) 2-ethylhexanoate 95% (Sn basis)
Tin(II) 2-ethylhexanoate
Purity: 96% CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00002676
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Sn
Hustota: 1,251
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002676
Číslo CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Viscous liquid
Assay from Supplier's CofA ≥94.0 to ≤106.0% (based on Sn EA)
Elemental Analysis: Carbon (C) 44.59-50.28%
Elemental Analysis: Tin (Sn) 27.55-31.06%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4910-1.4970 @ 20°C