Tlačiť
Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
18590.22 18590.36 18590.A3 AB204036.0100
18590.22EA 62.17 EUR
18590.22 18590.36 18590.A3 ABCRAB204036.0100
Tin(II) 2-ethylhexanoate, tech.
Tin(II) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.251 Refractive Index: 1.4940 Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD00002676
Vzorec: C₁₆H₃₀O₄Sn
Hustota: 1,251
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002676
Číslo CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6