Tlačiť
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18266.06 A18266.14 A18266.22
A18266.06EA 65.38 EUR
A18266.06 A18266.14 A18266.22
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Calcium-2-ethylhexanoate
Purity: 98% CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Odour: Odourless
Vzorec: C₁₆H₃₀CaO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014001
Číslo CAS: 136-51-6
EINECS: 205-249-0