Tlačiť
Lithium-2-ethylhexanoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Lithium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid lithium salt, 2-Ethylcaproic acid lithium salt
39330.09 39330.18
39330.09EA 86.92 EUR
39330.09 39330.18
Lithium-2-ethylhexanoate
Lithium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 15590-62-2 Molecular Formula: C8H15LiO2 Formula Weight: 150.15 Physical Form: Lump MDL No.: MFCD00058702
Vzorec: C₈H₁₅LiO₂
Mw: 150.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058702
Číslo CAS: 15590-62-2
EINECS: 239-657-5