Tlačiť
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242810-100G-K W242810-1KG-K
SIALW242810-100G-KEA 110.31 EUR
SIALW242810-100G-K SIALW242810-1KG-K
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isobutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 112 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009165
Číslo CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
OSN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03847