Tlačiť
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242802-1KG-K W242802-20KG-K W242802-9KG-K
SIALW242802-1KG-KEA 100.28 EUR
SIALW242802-1KG-K SIALW242802-20KG-K SIALW242802-9KG-K
Ethyl isobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isobutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Mw: 116.16
Teplota varu: 112
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009165
Číslo CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
OSN: 2385
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03847