Tlačiť
Ethyl isobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
A12966.0F A12966.AE A12966.AP
A12966.0FEA 294.83 EUR
A12966.0F A12966.AE A12966.AP
Ethyl isobutyrate ≥98%
Ethyl isobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 97-62-1 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.3870 Odour: Pleasant Melting Point: -88° Boiling Point: 108-110° Beilstein Reference: 773846 Merck Reference: 14,3814 UN No.: 2385 MDL No.: MFCD00009165
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Mw: 116.16
Teplota varu: 108…110 °C
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 0.869
Teplota vzplanutia: 13 °C (55 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009165
Číslo CAS: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
OSN: 2385
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03847