Ethyl isobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methylpropionic acid ethyl ester
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
A12966.0FEA
294.83
EUR
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
Ethyl isobutyrate ≥98%
Ethyl isobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 97-62-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Pleasant
Melting Point: -88°
Boiling Point: 108-110°
Beilstein Reference: 773846
Merck Reference: 14,3814
UN No.: 2385
MDL No.: MFCD00009165
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Mw: 116.16 Teplota varu: 108…110 °C Teplota tavenia: –88 °C Hustota: 0.869 Teplota vzplanutia: 13 °C (55 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009165 Číslo CAS: 97-62-1 EINECS: 202-595-4 OSN: 2385 ADR: 3 II Merck Index: 13,03847 |