Tlačiť
Ethyl 2-bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E14403-100G E14403-500G E14403-5G
SIALE14403-100GEA 101.48 EUR
SIALE14403-100G SIALE14403-500G SIALE14403-5G
Ethyl 2-bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl 2-bromoisobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Teplota varu: 65 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000123
Číslo CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6