Tlačiť
Ethyl 2-bromoisobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22785.18 B22785.30
B22785.18EA 46.13 EUR
B22785.18 B22785.30
Ethyl 2-bromoisobutyrate ≥98%
Ethyl 2-bromoisobutyrate
Purity: 98+% CAS No.: 600-00-0 Molecular Formula: C6H11BrO2 Formula Weight: 195.06 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 1098947 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000123
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Teplota varu: 162…164 °C
Hustota: 1,329
Teplota vzplanutia: 57 °C (135 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000123
Číslo CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
OSN: 2924
ADR: 3,III