Tlačiť
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
259926-100G 259926-25G
SIAL259926-100GEA 218.21 EUR
SIAL259926-100G SIAL259926-25G
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Itaconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Teplota varu: 239 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 64…65 °C
Číslo MDL: MFCD00005530
Číslo CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2