Tlačiť
Itaconic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
412940250 412941000
ACRO412940250EA 106.95 EUR
ACRO412940250 ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Mw: 112.08
Teplota varu: 239
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005530
Číslo CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %