Tlačiť
Itaconic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
I29204-100G I29204-1KG
SIALI29204-100GEA 27 EUR
SIALI29204-100G SIALI29204-1KG
Itaconic acid, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Vzorec: C₅H₆O₄
Teplota varu: 381 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 162…167 °C
Hustota: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004260
Číslo CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264