Tlačiť
Itaconic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15566.0B A15566.0I A15566.30
A15566.0BEA 69.8 EUR
A15566.0B A15566.0I A15566.30
Itaconic acid ≥99%
Itaconic acid
Purity: 99% CAS No.: 97-65-4 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 165-169° Boiling Point: 268° Merck Reference: 14,5242 MDL No.: MFCD00004260
Vzorec: C₅H₆O₄
Teplota varu: 268 °C
Teplota tavenia: 165…169 °C
Hustota: 1,630
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004260
Číslo CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 14,5242