Tlačiť
Dimethyl itaconate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
592498-100G 592498-25G
SIAL592498-100GEA 381.07 EUR
SIAL592498-100G SIAL592498-25G
Dimethyl itaconate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl itaconate
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Teplota varu: 208 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 38 °C
Hustota: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C)
Číslo MDL: MFCD00008446
Číslo CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6